ENAH942F28BB
Enamine
tert-butyl N-({2-amino-6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl}methyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((2-amino-6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-8-11-4-5-14(9-18-11)6-10(15)7-14/h10-11H,4-9,15H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
IKPLDIUSCMQWPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975891
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)