Merck
ENAH93E75B20
Enamine
N-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.35
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C15H19N5/c1-19-9-11-20(12-10-19)14-5-3-13(4-6-14)18-15-16-7-2-8-17-15/h2-8H,9-12H2,1H3,(H,16,17,18)
Clave InChI
TUQRWJLLRSDKBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504025
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504025
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)