ENAH93E75ABC
Enamine
1-isocyanato-3-methoxy-2-methylpropane
About This Item
Iupac Name
1-isocyanato-3-methoxy-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-6(4-9-2)3-7-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OCMZIAIULBWLPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4281180
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4281180
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)