ENAH93E75A55
Enamine
(azetidin-3-yl)methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
azetidin-3-ylmethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2O2S.ClH/c5-9(7,8)3-4-1-6-2-4;/h4,6H,1-3H2,(H2,5,7,8);1H
Clave InChI
PODAHDTXRXOASF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619336
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619336
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)