Merck
ENAH93E75A00
Enamine
2-bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
mp
70-75
Iupac Name
2-bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11BrO3/c1-6(2,10-3)4(7)5(8)9/h4H,1-3H3,(H,8,9)
Clave InChI
OJPAPXGHVASXJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353733
Melting Point
70-75
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353733
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)