Merck
ENAH93E759FB
Enamine
6-bromo-N-methyl-3-nitroquinolin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.1
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-N-methyl-3-nitroquinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C10H8BrN3O2/c1-12-10-7-4-6(11)2-3-8(7)13-5-9(10)14(15)16/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
CVKSJBKEXLNKLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11686164
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11686164
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)