Merck
ENAH93E75576
Enamine
5-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.32
Número MDL:
Iupac Name
5-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C14H17N5/c15-13-5-4-12(11-17-13)18-7-9-19(10-8-18)14-3-1-2-6-16-14/h1-6,11H,7-10H2,(H2,15,17)
Clave InChI
QDBOYIZCXUSXHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16074280
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16074280
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)