ENAH93E74F0B
Enamine
2-cyclopropyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-cyclopropyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H7F3O3/c7-6(8,9)5(12,4(10)11)3-1-2-3/h3,12H,1-2H2,(H,10,11)
Clave InChI
OQBSVDKCBIBDSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26636016
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)