Merck
ENAH93E74D08
Enamine
3-ethoxypiperidin-4-one; trifluoroacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.21
Número MDL:
Iupac Name
3-ethoxypiperidin-4-one 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H13NO2.C2HF3O2/c1-2-10-7-5-8-4-3-6(7)9;3-2(4,5)1(6)7/h7-8H,2-5H2,1H3;(H,6,7)
Clave InChI
GFFOVOQECCPYNR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624256
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624256
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)