ENAH93E748BB
Enamine
1-(2-iodo-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
mp
45-47
Iupac Name
1-(2-iodo-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H9IO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
QYZYEVZKQRWVJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547276
Melting Point
45-47
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547276
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)