Merck
ENAH93E74847
Enamine
tert-butyl 6-(aminomethyl)-6-methyl-1,4-oxazepane-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.33
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-(aminomethyl)-6-methyl-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-5-6-16-9-12(4,7-13)8-14/h5-9,13H2,1-4H3
Clave InChI
FMEBLUUGDBXXLL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536809
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536809
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)