ENAH93E746C6
Enamine
5-bromo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5BrF3N3O/c7-3-1-12-5(11)13-4(3)14-2-6(8,9)10/h1H,2H2,(H2,11,12,13)
Clave InChI
STJDVVZXTNBLLV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5048564
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)