Merck
ENAH93E744BF
Enamine
8,8-difluoro-2-(iodomethyl)-1-oxaspiro[4.5]decane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
316.13
Número MDL:
Iupac Name
8,8-difluoro-2-(iodomethyl)-1-oxaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C10H15F2IO/c11-10(12)5-3-9(4-6-10)2-1-8(7-13)14-9/h8H,1-7H2
Clave InChI
PYMNQGDQCXEDIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378259
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)