Merck
ENAH93E744B4
Enamine
5-iodopentanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.03
Número MDL:
Iupac Name
5-iodopentanenitrile
Inchi Code
1S/C5H8IN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
Clave InChI
BUTKEUQCGYDXBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219772
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)