Merck
ENAH93E741E8
Enamine
8-methyl-1,8-diazaspiro[4.5]decan-3-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Iupac Name
8-methyl-1,8-diazaspiro[4.5]decan-3-ol
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-11-4-2-9(3-5-11)6-8(12)7-10-9/h8,10,12H,2-7H2,1H3
Clave InChI
HWDMFRVBKFNOCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26632234
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26632234
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)