Merck
ENAH93E741A0
Enamine
2-bromo-1-(2-chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.48
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(2-chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO/c9-4-7(12)5-2-1-3-6(11)8(5)10/h1-3H,4H2
Clave InChI
LDSJSAGHISPZAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3006000
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3006000
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)