ENAH93E74011
Enamine
methyl (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
About This Item
mp
159-162
Iupac Name
methyl (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H/t3-,4+;/m0./s1
Clave InChI
OZSJLLVVZFTDEY-RFKZQXLXSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356951
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)