Merck
ENAH93E73EB7
Enamine
4-[3-(4-chlorobutoxy)propoxy]butan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.75
Número MDL:
Iupac Name
4-(3-(4-chlorobutoxy)propoxy)butan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H23ClO3/c12-6-1-3-8-14-10-5-11-15-9-4-2-7-13/h13H,1-11H2
Clave InChI
NPDFZPVUEJJXOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22991136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22991136
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)