Merck
ENAH90823768
Enamine
4-[3-(3-methoxyphenyl)propyl]piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.35
Número MDL:
Iupac Name
4-(3-(3-methoxyphenyl)propyl)piperidine
Inchi Code
1S/C15H23NO/c1-17-15-7-3-6-14(12-15)5-2-4-13-8-10-16-11-9-13/h3,6-7,12-13,16H,2,4-5,8-11H2,1H3
Clave InChI
OUQLIGFEQVXIHF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445418
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445418
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)