Merck
ENAH908236EC
Enamine
5H,6H,7H,8H,9H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
588,40 €
250 MG
821,10 €
500 MG
1268,30 €
1 G
1612,80 €
2.5 G
3360,00 €
5 G
6613,90 €
10 G
12.883,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1215437-100MG
588,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
588,40 €
250 MG
821,10 €
500 MG
1268,30 €
1 G
1612,80 €
2.5 G
3360,00 €
5 G
6613,90 €
10 G
12.883,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.11
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1215437-100MG
588,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-2-8-3-5-10-6-4-9-7(1)10;;/h4,6,8H,1-3,5H2;2*1H
Clave InChI
XEWAOOCMOCSWBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215437
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215437
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)