ENAH90823519
Enamine
[4-(oxan-2-yloxy)phenyl]methanamine
About This Item
Iupac Name
(4-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c13-9-10-4-6-11(7-5-10)15-12-3-1-2-8-14-12/h4-7,12H,1-3,8-9,13H2
Clave InChI
LCYFUCXYEJHWDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4399401
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)