Merck
ENAH908232D0
Enamine
4,8-dibromo-7-chloroquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
321.4
Número MDL:
Iupac Name
4,8-dibromo-7-chloroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Br2ClN/c10-6-3-4-13-9-5(6)1-2-7(12)8(9)11/h1-4H
Clave InChI
QPNLGHCSLJAYMS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3274381
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3274381
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)