Merck
ENAH90823281
Enamine
2-oxabicyclo[2.2.2]octan-4-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
Iupac Name
2-oxabicyclo[2.2.2]octan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)9-5-7;/h6H,1-5,8H2;1H
Clave InChI
PDRFHSQRSLBEQG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541997
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541997
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)