ENAH90823268
Enamine
N-(4-aminobutyl)tetradecanamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-(4-aminobutyl)tetradecanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H38N2O.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18(21)20-17-14-13-16-19;/h2-17,19H2,1H3,(H,20,21);1H
Clave InChI
NHRGPYYILDVCEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459344
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)