Merck
ENAH908230C8
Enamine
methyl 4,5-dihydro-3H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.13
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4,5-dihydro-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H8N2O2/c1-9-5(8)4-2-3-6-7-4/h2-4,6-7H,1H3
Clave InChI
XGDWACXAMZZLFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539493
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539493
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)