Merck
ENAH90822F85
Enamine
methyl 5,5,5-trifluoro-3-oxopentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.11
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5,5,5-trifluoro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H7F3O3/c1-12-5(11)2-4(10)3-6(7,8)9/h2-3H2,1H3
Clave InChI
NIQRIYYEIXZIJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4296270
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)