ENAH90822EE0
Enamine
methyl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
HKSRVMZNIUYTFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492635
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492635
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)