Merck
ENAH90822C6A
Enamine
3-methyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-6-5-10-8-4-7(9(12)13)2-3-11(6)8/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
UITNOXXIHLWXPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493729
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493729
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)