Merck
ENAH90822BE9
Enamine
4-tert-butyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.18
Número MDL:
Iupac Name
4-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-8(2,3)5-4-12-9-6(5)7(10)11/h4H,1-3H3,(H,10,11)
Clave InChI
FFDTXTUPVZAUAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542440
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542440
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)