Merck
ENAH90822641
Enamine
4-(ethylamino)pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Iupac Name
4-(ethylamino)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-2-9-6-3-4-10-7(5-6)8(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
CUJGOBPLHBZMJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298827
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298827
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)