Merck
ENAH90822305
Enamine
2,2-dimethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.65
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-7(2)5-3-4-6-8-7;/h3-4,8H,5-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
QJUGUKZICPPWEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539741
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539741
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)