ENAH90822162
Enamine
sodium 2-(2-hydroxyethoxy)ethane-1-sulfonate
About This Item
Iupac Name
sodium 2-(2-hydroxyethoxy)ethane-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O5S.Na/c5-1-2-9-3-4-10(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
SZINDZNWFLBXKV-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492463
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)