Merck
ENAH90822114
Enamine
3,3,3-trifluoro-2-methoxypropan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.09
Número MDL:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-methoxypropan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H7F3O2/c1-9-3(2-8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
Clave InChI
UQHVXDLHUMUPIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7039293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7039293
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)