Merck
ENAH90821F74
Enamine
ethyl 1-(1-hydroxyethyl)cyclobutane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 1-(1-hydroxyethyl)cyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-3-12-8(11)9(7(2)10)5-4-6-9/h7,10H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
ZPSXUMOBWINYFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543494
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543494
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)