ENAH65927BFF
Enamine
5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H6FN3/c1-4-5(3-8)6(7)10(2)9-4/h1-2H3
Clave InChI
JIORRBGQHZYOAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3266548
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3266548
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)