ENAH65927B9F
Enamine
10H-phenoxazine-3-carbonitrile
About This Item
mp
198-203
Iupac Name
10H-phenoxazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H8N2O/c14-8-9-5-6-11-13(7-9)16-12-4-2-1-3-10(12)15-11/h1-7,15H
Clave InChI
GVULGBMMUORKKO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762625
Melting Point
198-203
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762625
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)