Merck
ENAH65927A90
Enamine
[3-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.14
Número MDL:
Iupac Name
(3-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-7-9-2-1-3-10(6-9)13-5-4-12-8-13;;/h1-6,8H,7,11H2;2*1H
Clave InChI
SNJYTWRQFFIHCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444709
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444709
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)