ENAH659279FC
Enamine
5-[(propan-2-yloxy)methyl]pyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-(isopropoxymethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-7(2)12-6-8-3-4-9(10)11-5-8/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H2,10,11)
Clave InChI
MTRRVZKEXCYKPW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257408
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257408
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)