ENAH6592797D
Enamine
diethyl[2-(methylsulfanyl)ethyl]amine
About This Item
Iupac Name
N,N-diethyl-2-(methylthio)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C7H17NS/c1-4-8(5-2)6-7-9-3/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
NCEBDVSAEIMPNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7110588
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7110588
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)