ENAH6592779B
Enamine
methyl N-[(1-methylpyrrolidin-3-yl)methyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
methyl (1-methyl-3-pyrrolidinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-10-4-3-7(6-10)5-9-8(11)12-2/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,11)
Clave InChI
UZHXYEKZEWNCCL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445625
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)