ENAH65927796
Enamine
4-[(1,2-dimethyl-1H-imidazol-4-yl)sulfonyl]thiomorpholine
About This Item
Iupac Name
4-[(1,2-dimethyl-1H-imidazol-4-yl)sulfonyl]thiomorpholine
Inchi Code
1S/C9H15N3O2S2/c1-8-10-9(7-11(8)2)16(13,14)12-3-5-15-6-4-12/h7H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
SXVNZWVFGBJPCS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445395
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)