Merck
ENAH6591F866
Enamine
(1S,2S)-2-(methoxymethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Iupac Name
(1S,2S)-2-(methoxymethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-9-3-4-2-5(4)6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-,5+/m1/s1
Clave InChI
MEXFQILMFUCKDT-UHNVWZDZSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352438
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352438
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)