ENAH6591F403
Enamine
5-formylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-formylimidazo[2,1-b]thiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4N2O3S/c10-3-4-1-8-7-9(4)2-5(13-7)6(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clave InChI
VLZPWFUTFSKFAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659530
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)