Merck
ENAH6591F3A4
Enamine
2-{[3-iodo-5-(methoxycarbonyl)phenyl]methoxy}acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
350.11
Número MDL:
Iupac Name
2-((3-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzyl)oxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11IO5/c1-16-11(15)8-2-7(3-9(12)4-8)5-17-6-10(13)14/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
JKNPAIBZXITWDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440021
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440021
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)