Merck
ENAH65919B41
Enamine
N-cyclopentyl-3-methoxypropanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopentyl-3-methoxypropanamide
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-12-7-6-9(11)10-8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
RQYGHUVAVDHACS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470446
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470446
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)