Merck
ENAH6591993A
Enamine
1-(2-fluorophenyl)cyclopropan-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1176,00 €
2.5 G
2261,50 €
5 G
3324,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-107298-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1176,00 €
2.5 G
2261,50 €
5 G
3324,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-107298-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)cyclopropanol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-9/h1-4,11H,5-6H2
Clave InChI
BQTQCOAROVJUMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107298
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107298
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)