ENAH581687D9
Enamine
rac-(1R,5S)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
About This Item
Peso molecular:
98.1
Número MDL:
Iupac Name
(1S,5R)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Inchi Code
1S/C5H6O2/c6-5-4-1-3(4)2-7-5/h3-4H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Clave InChI
PNEPXIIVGHYESL-IMJSIDKUSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464352
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464352
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)