Merck
ENAH581687C4
Enamine
methyl 2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-11-7(10)8-4-5(8)2-3-6(8)9/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
BPGXDVJKUAMWSX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444462
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444462
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)