Merck
ENAH581686F0
Enamine
N-cyclopropyl-4-fluoro-2-iodoaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.08
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-4-fluoro-2-iodoaniline
Inchi Code
1S/C9H9FIN/c10-6-1-4-9(8(11)5-6)12-7-2-3-7/h1,4-5,7,12H,2-3H2
Clave InChI
BVNDHALFCGYFJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5126778
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5126778
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)