Merck
ENAH5802F503
Enamine
methyl 2-amino-5-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.32
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoate
Inchi Code
1S/C14H20N2O4/c1-14(2,3)20-13(18)16(4)9-6-7-11(15)10(8-9)12(17)19-5/h6-8H,15H2,1-5H3
Clave InChI
CRHXJMNDEYVLHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443993
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443993
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)